Learn More
Clorhidrato de trimetobenzamida, LoGiCal
Código de producto. 30462593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462593 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462593 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3281.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethobenzamide Hydrochloride
CAS 554-92-7
Nombres de analitos o componentes Trimethobenzamide Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H28 N2 O5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzamide, N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-, hydrochloride (1:1), Benzamide, N-[[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-3,4,5-trimethoxy-, monohydrochloride (9CI), Benzamide, N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-, hydrochloride (6CI,7CI), Benzamide, N-[p-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxy-, monohydrochloride (8CI), 4-(2-Dimethylaminoethoxy)-N-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)benzylamine hydrochloride, Anaus, N-[p-[2-(Dimethylamino)ethoxy]benzyl]-3,4,5-trimethoxybenzamide hydrochloride, Ro 2-9578, Tigan, Tigan hydrochloride, Trimethobenzamide hydrochloride, Xametina
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N2O5.ClH/c1-23(2)10-11-28-17-8-6-15(7-9-17)14-22-21(24)16-12-18(25-3)20(27-5)19(13-16)26-4;/h6-9,12-13H,10-11,14H2,1-5H3,(H,22,24);1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)NCc2ccc(OCCN(C)C)cc2
Nombre IUPAC N-[[4-[2-(dimetilamino)etoxi]fenil]metil]-3,4,5-trimetoxibenzamida;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 424.92
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 424,1765 g/mol