Learn More
Trimetadiona, TRC
Código de producto. 30449895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449895 25 g 25 g
30450132 1 g -
30456897 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79615525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127-48-0
Fórmula molecular C6 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 143.14
Sinónimo Trimethadione, 3,5,5-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, 3,3,5-Trimethyl-2,4-diketooxazolidine, 3,5,5-Trimethyl-2,4-oxazolidinedione, Absentol, Edion, Epidione, Epixal, Minoaleviatin, NSC 15799, NSC 169503, Petidion, Petidon, Petilep, Pitmal, Ptimal, Tridion, Tridione, Tridone, Trimedal, Trimetadione, Trimethadion, Trimethadione, Trimethin, Trimetin, Trioxanona, Troxidone, 2,4-Oxazolidinedione, 3,5,5-trimethyl-
Nombre IUPAC 3,5,5-trimetil-1,3-oxazolidina-2,4-dión
SMILES CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethadione
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0582