Learn More
trimetadiona, Mikromol™
Código de producto. 30051174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30051174 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30051174 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1669.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Trimetadiona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethadione
CAS 127-48-0
Nombres de analitos o componentes Trimethadione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H9 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Trimethadione, 3,5,5-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, 3,3,5-Trimethyl-2,4-diketooxazolidine, 3,5,5-Trimethyl-2,4-oxazolidinedione, Absentol, Edion, Epidione, Epixal, Minoaleviatin, NSC 15799, NSC 169503, Petidion, Petidon, Petilep, Pitmal, Ptimal, Tridion, Tridione, Tridone, Trimedal, Trimetadione, Trimethadion, Trimethadione, Trimethin, Trimetin, Trioxanona, Troxidone, 2,4-Oxazolidinedione, 3,5,5-trimethyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
SMILES CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
Nombre IUPAC 3,5,5-trimetil-1,3-oxazolidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 143.14
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0582 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.