Learn More
trimetadiona, Mikromol™
Descripción
Trimetadiona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethadione |
| CAS | 127-48-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Trimethadione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H9 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Trimethadione, 3,5,5-Trimethyloxazolidine-2,4-dione, 3,3,5-Trimethyl-2,4-diketooxazolidine, 3,5,5-Trimethyl-2,4-oxazolidinedione, Absentol, Edion, Epidione, Epixal, Minoaleviatin, NSC 15799, NSC 169503, Petidion, Petidon, Petilep, Pitmal, Ptimal, Tridion, Tridione, Tridone, Trimedal, Trimetadione, Trimethadion, Trimethadione, Trimethin, Trimetin, Trioxanona, Troxidone, 2,4-Oxazolidinedione, 3,5,5-trimethyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3 |
| SMILES | CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | 3,5,5-trimetil-1,3-oxazolidina-2,4-diona |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?