Learn More
Trimethadione, MedChemExpress
Código de producto. 16494177
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16494177 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16494177 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0092
MedChemExpress Trimethadione (3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione) is an oxazolidinedione anticonvulsant agent widely used against absences seizures. Trimethadione also is a T-type calcium channel blocker which has antihyperalgesic effects.
Trimethadione (3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione) is an oxazolidinedione anticonvulsant agent widely used against absences seizures. Trimethadione also is a T-type calcium channel blocker which has antihyperalgesic effects.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Trimethadione
Forma física Solid
CAS 127-48-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H9NO3
Sinónimo 3,5,5,-Trimethyloxazolidine-2,4-dione
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (279.45 mM)
SMILES O=C(N1C)OC(C)(C)C1=O
Peso molecular (g/mol) 143.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.14
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.