Learn More
Diclorhidrato de N-óxido de trimetazidina, Mikromol™
Código de producto. 30050072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050072 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050072 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0539.13
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N-óxido de trimetazidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
CAS 2731228-51-4
Nombres de analitos o componentes Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 N2 O4 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trimetazidine N-Oxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O4.2ClH/c1-18-12-5-4-11(13(19-2)14(12)20-3)10-16(17)8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.COc1ccc(C[N+]2([O-])CCNCC2)c(OC)c1OC
Nombre IUPAC 1-óxido-1-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazin-1-io;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 355.26
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.1113 g/mol