Learn More
Diclorhidrato de trimetazidina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30460068
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460068 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460068 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0539.0001
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimetazidine Dihydrochloride
CAS 13171-25-0
Nombres de analitos o componentes Trimetazidine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 N2 O3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trimetazidine Dihydrochloride, Piperazine, 1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)-, dihydrochloride (7CI,8CI), 1-(2,3,4-Trimethoxybenzyl)piperazine dihydrochloride, Kyurinett, S 4004, Vastarel, Vastarel F, Yoshimilon
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cl.Cl.COc1ccc(CN2CCNCC2)c(OC)c1OC
Nombre IUPAC 1-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina;diclorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 339.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.1164 g/mol