Learn More
Diclorhidrato de trimetazidina-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimetazidine-d8 Dihydrochloride |
| CAS | 1219795-37-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 D8 H14 N2 O3 . 2 Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2,2,3,3,5,5,6,6-Octadeuterio-1-[(2,3,4-trimethoxyphenyl)methyl]piperazine dihydrochloride, Trimetazidine-d8 dihydrochloride, Trimetazidine-D8 (piperazine-2,2,3,3,5,5,6,6-D8) dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O3.2ClH/c1-17-12-5-4-11(13(18-2)14(12)19-3)10-16-8-6-15-7-9-16;;/h4-5,15H,6-10H2,1-3H3;2*1H/i6D2,7D2,8D2,9D2;; |
| SMILES | Cl.Cl.[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(Cc2ccc(OC)c(OC)c2OC)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-1-[(2,3,4-trimetoxifenil)metil]piperazina;diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 347.307 |
| Mostrar más |