Learn More
Trimesitilfosfina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11484587 1 g 1 g
11494587 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21116.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23897-15-6 | C27H33P | 388.535 g/mol
It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario en la síntesis orgánica.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23897-15-6
Fórmula molecular C27H33P
Peso molecular (g/mol) 388.535
Número MDL MFCD00014912
Clave InChI IDXDWPWXHTXJMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimesitylphosphine, tris 2,4,6-trimethylphenyl phosphine, tris 2,4,6-trimethylphenyl phosphane, phosphine, tris 2,4,6-trimethylphenyl, pubchem6447, acmc-1cs30, phosphine,tris 2,4,6-trimethylphenyl
PubChem CID 2733417
Nombre IUPAC tris(2,4,6-Trimetilfenil)fosfano
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)P(C2=C(C=C(C=C2C)C)C)C3=C(C=C(C=C3C)C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimesitylphosphine
Punto de fusión 185°C to 188°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.54
Porcentaje de pureza 98%