Learn More
Ácido trimesinico, TRC
Código de producto. 30451863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451863 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30451863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7956455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimesinic Acid
CAS 554-95-0
Fórmula molecular C9H6O6
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,3,5-Tricarboxybenzene, 5-Carboxyisophthalic Acid, NSC 3998
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 210.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0164