Learn More
Tartrato de trimeprazina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30461268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461268 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461268 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0958.0001
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alimemazine tartrate
CAS 4330-99-8
Nombres de analitos o componentes Alimemazine tartrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C18 H22 N2 S . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenothiazine, 10-[3-(dimethylamino)-2-methylpropyl]-, tartrate (2:1) (8CI), 10-(3-Dimethylamino-2-methylpropyl)phenothiazine tartrate, Alimemazine tartrate, NSC 17475, Panectyl, Repeltin, Temaril, Temaril 16, Theralene, Trimeprazine Tartrate, Vallergan, Vanectyl, 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N,beta-trimethyl-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1), 10H-Phenothiazine-10-propanamine, N,N,beta-trimethyl-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (2:1)
Fórmula InChI InChI=1S/2C18H22N2S.C4H6O6/c2*1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)21-18-11-7-5-9-16(18)20;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13.CC(CN(C)C)CN4c5ccccc5Sc6ccccc46.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; N,N,2-trimetil-3-fenotiazin-10-ilpropan-1-amina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 746.98
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 746.3172 g/mol