Learn More
Clorhidrato de sulfóxido de trimeprazina, Mikromol™
Código de producto. 17952376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952376 25 mg 25 miligramos
17922196 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17952376 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0958.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de sulfóxido de trimeprazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride
CAS 2731414-34-7
Nombres de analitos o componentes Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trimeprazine Sulphoxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2OS.ClH/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)22(21)18-11-7-5-9-16(18)20;/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13
Nombre IUPAC N,N,2-trimetil-3-(5-oxofenotiazin-10-il)propan-1-amina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 350.91
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.122 g/mol