Learn More
Clorhidrato de N-óxido de sulfona de trimeprazina (clorhidrato de N-óxido de oxomemazina), Mikromol™
Código de producto. 30050770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050770 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050770 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0958.04
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de n-óxido de sulfona de trimeprazina (clorhidrato de n-óxido de oxomemazina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731709-59-2
Nombres de analitos o componentes Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trimeprazine Sulphone N-Oxide Hydrochloride, Oxomemazine N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O3S.ClH/c1-14(13-20(2,3)21)12-19-15-8-4-6-10-17(15)24(22,23)18-11-7-5-9-16(18)19;/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-]
Nombre IUPAC Óxido de 3-(5,5-dioxofenotiazin-10-il)-N,N,2-trimetilpropan-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 382.9
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1118 g/mol