Learn More
N-óxido de sulfóxido de trimeprazina (N,S-dióxido de trimeprazina), Mikromol™
Código de producto. 30051157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051157 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051157 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0958.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de sulfóxido de trimeprazina (N,S-dióxido de trimeprazina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimeprazine Sulfoxide N-Oxide
CAS 2731414-77-8
Nombres de analitos o componentes Trimeprazine Sulfoxide N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H22 N2 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(Methylazomethyl)-N-isopropylbenzamide, Trimeprazine Sulfoxide N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClN2O2.2ClH/c20-17-8-6-16(7-9-17)19(15-4-2-1-3-5-15)22-12-10-21(11-13-22)14-18(23)24;;/h1-9,19H,10-14H2,(H,23,24);2*1H
SMILES CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-]
Nombre IUPAC Óxido de N,N,2-trimetil-3-(5-oxofenotiazin-10-il)propan-1-amina
Peso molecular (g/mol) 330.44
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.1402 g/mol