Learn More
Clorhidrato de N-óxido de trimeprazina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de N-óxido de trimeprazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimeprazine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 2725579-25-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Trimeprazine N-Oxide Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 N2 O S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | cis-Paroxetine Hydrochloride, N,N,beta-Trimethyl-10H-phenothiazine-10-propanamine N-Oxide Hydrochloride, Trimeprazine N-Oxide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16O2/c1-12(18-2)14-9-6-10-15(11-14)16(17)13-7-4-3-5-8-13/h3-12H,1-2H8 |
| SMILES | Cl.CC(CN1c2ccccc2Sc3ccccc13)C[N+](C)(C)[O-] |
| Nombre IUPAC | Óxido de N,N,2-trimetil-3-fenotiazin-10-ilpropan-1-amina; clorhidrato |
| Mostrar más |