Learn More
Cloruro de anhídrido trimelítico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11373506 25 g 25 g
11383506 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11373506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14382.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1204-28-0 | C9H3ClO4 | 210.569 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1204-28-0
Fórmula molecular C9H3ClO4
Peso molecular (g/mol) 210.569
Número MDL MFCD00005924
Clave InChI NJMOHBDCGXJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimellitic anhydride chloride, 4-chloroformylphthalic anhydride, 4-chloroformyl phthalic anhydride, trimellitic acid anhydride chloride, anhydrotrimellitic acid chloride, 5-isobenzofurancarbonyl chloride, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, trimellitic anhydride acid chloride, 4-chlorocarbonyl phthalic anhydride, 1,3-benzofurandione-5-carbonyl chloride, trimellitic anhydride monochloride
PubChem CID 70998
Nombre IUPAC cloruro de 1,3-dioxo-2-benzofurano-5-carbonilo
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)Cl)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimellitic anhydride chloride
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 610823
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.57
Porcentaje de pureza 98%