Learn More
Ácido trimélico, TRC
Código de producto. 30454424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454424 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30454424 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795860100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimellic Acid
CAS 528-44-9
Fórmula molecular C9H6O6
Cantidad 100 g
Sinónimo 1,2,4-Tricarboxybenzene, 1,3,4-Benzenetricarboxylic Acid, 1,4,5-Benzenetricarboxylic Acid, 4-Carboxyphthalic Acid, Benzene-1,2,5-tricarboxylic Acid, ETM, F-TMA, NSC 72986, Trimellitic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
SMILES OC(=O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico
Peso molecular (g/mol) 210.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.0164