Learn More
Trimedlure, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimedlure |
| CAS | 12002-53-8 |
| Fórmula molecular | C12H21ClO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4(or 5)-chloro-2-methyl-Cyclohexanecarboxylic acid tert-butyl ester (7CI,8CI), Capilure, Polycore |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H22O2.ClH/c1-9-7-5-6-8-10(9)11(13)14-12(2,3)4;/h9-10H,5-8H2,1-4H3;1H/p-1 |
| SMILES | CC1CC(CCC1C(=O)OC(C)(C)C)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2-metilciclohexano-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 232.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1314 |