Learn More
Trimecaína Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30137654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137654 1 g 1 g
30009909 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7956201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1027-14-1
Fórmula molecular C15 H24 N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 284.82
Sinónimo Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,4,6-trimethylphenyl)-, monohydrochloride (9CI), Acetanilide, 2-(diethylamino)-2',4',6'-trimethyl-, monohydrochloride (8CI), Acetanilide, 2-diethylamino-2',4',6'-trimethyl-, hydrochloride (6CI), 2-(Diethylamino)-N-mesitylacetamide hydrochloride, 2-Diethylamino-N-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-acetamide, hydrochloride, Mesocain, Mesocaine, Trimecaine hydrochloride, Trimekain hydrochloride, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,4,6-trimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1)
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,4,6-trimetilfenil)acetamida; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cc(C)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimecaine Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24N2O.ClH/c1-6-17(7-2)10-14(18)16-15-12(4)8-11(3)9-13(15)5;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,16,18);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1655