Learn More
Trimebutina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimebutine |
| CAS | 39133-31-8 |
| Fórmula molecular | C22 H29 N O5 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Trimebutine, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (±)-Trimebutine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3 |
| SMILES | CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 3,4,5-trimetoxibenzoato de [2-(dimetilamino)-2-fenilbutilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 387.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.2046 |