Learn More
Clorhidrato de N-óxido de trimebutina, Mikromol™
Código de producto. 17931846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931846 25 mg 25 miligramos
17922346 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931846 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0417.170025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de trimebutina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimebutine N-Oxide Hydrochloride
CAS 2731998-25-5
Nombres de analitos o componentes Trimebutine N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C22 H29 N O6 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6beta-Oxycodol Hydrochloride, Trimebutine N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(c2ccccc2)[N+](C)(C)[O-]
Nombre IUPAC Óxido de N,N-dimetil-2-fenil-1-(3,4,5-trimetoxibenzoil)oxibutan-2-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 439.93
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.1762 g/mol