Learn More
trimebutina, Mikromol™
Código de producto. 30050339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30050339 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30050339 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0417.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Trimebutina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimebutine
CAS 39133-31-8
Nombres de analitos o componentes Trimebutine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H29 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trimebutine, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (+/-)-Trimebutine, BRL-9476
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3
SMILES CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxibenzoato de [2-(dimetilamino)-2-fenilbutilo]
Peso molecular (g/mol) 387.47
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.2046 g/mol