Learn More
Trimebutina, LoGiCal
Código de producto. 30461239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461239 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461239 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0417.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimebutine
CAS 39133-31-8
Nombres de analitos o componentes Trimebutine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H29 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Trimebutine, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid 2-(dimethylamino)-2-phenylbutyl ester, (+/-)-Trimebutine, BRL-9476
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29NO5/c1-7-22(23(2)3,17-11-9-8-10-12-17)15-28-21(24)16-13-18(25-4)20(27-6)19(14-16)26-5/h8-14H,7,15H2,1-6H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(COC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1)(N(C)C)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3,4,5-trimetoxibenzoato de [2-(dimetilamino)-2-fenilbutilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 387.47
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.2046 g/mol