missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TRIM33 Monoclonal Antibody (16G9)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11575392
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11575392 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11575392 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA1801

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-801 detects the TIF1 gamma in human, rat and mouse cells. MA1-801 has been successfully used in Western blot, immunoprecipitation and immunofluorescence procedures. By Western blot, this antibody detects a 150 kDa protein. MA1-801 is specific for the gamma subunit of TIF1. The MA1-801 immunogen is recombinant human TIF gamma.

TIF1 gamma is a member of the Transcriptional Intermediary Factor 1 family, which serve as coactivators and corepressors. Its structure is similar to TIF1 alpha and TIF1 beta, exhibiting multiple domains (RING finger, coiled coil, B boxes, PHD/TTC, and bromodomain). TIF1 gamma functions in cell differentiation and development, playing a role in differentiation of hematopoietic cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIM33
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 16G9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
génica TRIM33
N.º de referencia del gen Q99PP7, Q9UPN9
Alias de gen 8030451N04Rik; AI413936; E3 ubiquitin-protein ligase TRIM33; Ecto; Ectodermin homolog; Kiaa1113; Protein Rfg7; PTC7; RET-fused gene 7 protein; RFG7; RING-type E3 ubiquitin transferase TRIM33; TF1G; TIF 1-g; Tif1g; TIF1GAMMA; TIF1-gamma; TIFGAMMA; Transcription intermediary factor 1-gamma; transcriptional intermediary factor 1 gamma; Trim33; tripartite motif containing 33; tripartite motif protein 33; tripartite motif-containing 33; tripartite motif-containing protein 33
Símbolos de los genes TRIM33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein: human TIF1 gamma.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 365894, 51592, 94093
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.