Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trilostano
Código de producto. 16554414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554414 250 mg 250 miligramos
16544414 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554414 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464382500
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13647-35-3
Fórmula molecular C20H27NO3
Peso molecular (g/mol) 329.44
Clave InChI KVJXBPDAXMEYOA-CXANFOAXSA-N
Nombre IUPAC (1S,2R,6R,8S,11S,12S,15S,16S)-5,15-dihidroxi-2,16-dimetil-7-oxapentaciclo[9.7.0.0²,⁸.0⁶,⁸.0¹²,¹⁶]octadec-4-eno-4-carbonitrilo
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@]45O[C@@H]4C(O)=C(C[C@]35C)C#N)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trilostane
Punto de fusión 284.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.43
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trilostane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trilostane