Learn More
Trilostane, TRC
Código de producto. 30457206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457206 10 mg 10 miligramos
30449170 100 mg 100 miligramos
30453417 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457206 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79560010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13647-35-3
Fórmula molecular C20 H27 N O3
Peso molecular (g/mol) 329.43
Sinónimo Androst-2-ene-2-carbonitrile, 4,5-epoxy-3,17-dihydroxy-, (4α,5α,17β)-, Desopan, Modrastane, Modrefen, Modrenal, Trilostane, Vetoryl, Win 24540
Nombre IUPAC (1S,2R,6R,8S,11S,12S,15S,16S)-5,15-dihidroxi-2,16-dimetil-7-oxapentataciclo[9.7.0.02,8.06,8.012,16]octadec-4-ene-4-carbonitrilo
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@]45O[C@@H]4C(=C(C[C@]35C)C#N)O)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trilostane
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27NO3/c1-18-7-6-14-12(13(18)3-4-15(18)22)5-8-20-17(24-20)16(23)11(10-21)9-19(14,20)2/h12-15,17,22-23H,3-9H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.1991