Learn More
Trilostane, MedChemExpress
Código de producto. 16426436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16426436 100 mg 100 miligramos
16422167 50 mg 50 miligramos
16406028 10 mg 10 miligramos
16401126 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16426436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14281
MedChemExpress Trilostane(Win 24540; Modrastane) is an inhibitor of 3 β-hydroxysteroid dehydrogenase used in the treatment of Cushing's syndrome.
Trilostane(Win 24540
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trilostane
Forma física Solid
CAS 13647-35-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H27NO3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Win 24540
Información de solubilidad DMSO : ≥ 56 mg/mL (169.99 mM)
SMILES OC1=C(C#N)C[C@@]2(C)[C@@]3(CC[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@H]5O)[C@@H]1O3
Peso molecular (g/mol) 329.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 329.43
Porcentaje de pureza 99.01%