Learn More
Mapa Professional Guante desechable Trilites 994
Descripción
- Comodidad: Grosor óptimo que ofrece máxima tactilidad con una durabilidad superior.
- Durabilidad: Mezcla única de triple polímero para mayor comodidad y resistencia.
- Calidad garantizada: Libre de silicona para evitar marcas y defectos en chapas y vidrios antes de pintar.
- Beneficios adicionales: Trazabilidad del usuario en cajas interiores y cartones.
- Protección de la piel: Protección contra salpicaduras de productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 0 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Categoría 3 CE |
| Chlorinated | Sí |
| Aplicaciones | bacteriológico, Industrial, Asistencia sanitaria |
| Color | Violeta |
| Latex Free | No |
| Material | Tripolímero |
| Tipo de producto | Guantes desechables |
| Tamaño | 6 |
| Grosor (métrico) | 0.15 mm |
| Mostrar más |