Learn More
Trilaurin, TRC
Código de producto. 30456531
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456531 500 mg 500 miligramos
30454761 1 g 1 g
30452813 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456531 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795420500MG
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-24-9
Fórmula molecular C39 H74 O6
Peso molecular (g/mol) 639
Sinónimo Dodecanoic acid 1,1',1' '-(1,2,3-propanetriyl) ester, Dodecanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Laurin, Dynasan 112, Glycerin tridodecanoate, Glycerin trilaurate, Glycerol trilaurate, Glyceryl laurate, Glyceryl tridodecanoate, Glyceryl trilaurate, LaLaLa triacylglycerol, Lauric acid triglyceride, Lauric acid triglycerin ester, Lauric triglyceride, NSC 4061, Tridodecanoin, Tridodecanoyl glycerol, Triglyceride LaLaLa, Trilaurin, Trilauroylglycerol
Nombre IUPAC 2,3-di(dodecanoiloxi)propil dodecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trilaurin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H74O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-37(40)43-34-36(45-39(42)33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)35-44-38(41)32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h36H,4-35H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 638.5485