Learn More
Trilaurin, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15485249 5 g 5 g
15495249 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62962.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 538-24-9 | C39H74O6 | 639.015 g/mol
Trilaurin is used in makeup products, creams and lotions, deodorants, suntan and sunscreen products, hair conditioners, and skin care and skin cleansing products. These are used in cosmetic products as thickening agents and emollients. It is used as a viscosity controlling agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trilaurin se utiliza en productos de maquillaje, cremas y lociones, desodorantes, bronceadores y productos de protección solar, acondicionadores de cabello, y productos para el cuidado de la piel y la limpieza de la piel. Se utiliza en productos cosméticos como agentes espesantes y emolientes. Se utiliza como agente de control de viscosidad.
Solubilidad
Soluble en agua, etilacetato- casi transparente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-24-9
Fórmula molecular C39H74O6
Peso molecular (g/mol) 639.015
Número MDL MFCD00026559
Clave InChI VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trilaurin, glycerol trilaurate, glyceryl tridodecanoate, glyceryl trilaurate, glycerin trilaurate, lauric acid triglyceride, tridodecanoin, lauric acid triglycerin ester, trilauroylglycerol, laurin, tri
PubChem CID 10851
ChEBI CHEBI:77389
Nombre IUPAC 2,3-di(dodecanoiloxi)propil dodecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trilaurin
Punto de fusión 47°C
Color Blanco
Fórmula lineal [CH3(CH2)10COOCH2]2CHOCO(CH2)10CH3
Cantidad 5 g
Beilstein 1730452
Información de solubilidad Soluble in water,ethylacetate- almost transparency.
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.01
Forma física Polvo