Learn More
Trilauriina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10167632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10167632 5 g Frasco de vidrio 5 g
10576982 25 g Frasco de vidrio 25 g
10330344 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10167632 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421830050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 538-24-9 | C39H74O6 | 639.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 538-24-9
Fórmula molecular C39H74O6
Peso molecular (g/mol) 639.01
Número MDL MFCD00026559
Clave InChI VMPHSYLJUKZBJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trilaurin, glycerol trilaurate, glyceryl tridodecanoate, glyceryl trilaurate, glycerin trilaurate, lauric acid triglyceride, tridodecanoin, lauric acid triglycerin ester, trilauroylglycerol, laurin, tri
PubChem CID 10851
ChEBI CHEBI:77389
Nombre IUPAC 2,3-di(dodecanoiloxi)propil dodecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trilaurin
Punto de fusión 45°C to 47°C
Color Blanco
Densidad 0.9000g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether,very soluble in acetone,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 639.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo