Learn More
Trilaciclib hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494616 100 mg 100 miligramos
16489906 50 mg 50 miligramos
16466107 5 mg 5 miligramos
16403388 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101467A
MedChemExpress Trilaciclib hydrochloride (G1T28 hydrochloride) is a CDK4/6 inhibitor with IC50s of 1 nM and 4 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Trilaciclib hydrochloride (G1T28 hydrochloride) is a CDK4/6 inhibitor with IC50s of 1 nM and 4 nM for CDK4 and CDK6, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trilaciclib hydrochloride
CAS 1977495-97-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32Cl2N8O
Cantidad 100 mg
Sinónimo G1T28 hydrochloride
Información de solubilidad H2O : 25.64 mg/mL (49.36 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 1.1 mg/mL (2.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=CC3=CN=C(NC4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=N4)N=C3N2C6(CCCCC6)CN1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 519.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 519.47
Porcentaje de pureza 98.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease