Learn More
Triisopropilsililacetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490178 5 g 5 g
15400188 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53405.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89343-06-6 | C11H22Si | 182.382 g/mol
Triisopropylsilylacetylene is used as a reagent for the rhodium-catalyzed asymmetric alkylation of alpha, beta-unsaturated carbonyl compounds as well as in the synthesis of beta-alkynylated nitroalkanes. It is utilized in the preparation of bromoethynyl-triisopropyl-silane in the presence of the reagents such as N-bromo succinimide and silver nitrate. It is actively in involved in Sonogashira coupling reaction with 1-bromo-3-iodo-5-tertbutylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El triisopropilsililacetileno se utiliza como reactivo para la alquilación asimétrica catalizada con rodio de compuestos carbonilos alfa, beta insaturados, así como en la síntesis de nitroalcanos beta-alquinilados. Se utiliza en la preparación de bromoetinil-triisopropil-silano en presencia de reactivos como la N-bromosuccinimida y el nitrato de plata. Participa activamente en la reacción de acoplamiento de Sonogashira con 1-bromo-3-yodo-5-tertbutilbenceno.
Solubilidad
Miscible con disolventes orgánicos.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89343-06-6
Fórmula molecular C11H22Si
Peso molecular (g/mol) 182.382
Número MDL MFCD00075452
Clave InChI KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylsilyl acetylene, ethynyltriisopropylsilane, triisopropylsilylacetylene, ethynyltris propan-2-yl silane, ethynyl-tri propan-2-yl silane, silane, ethynyltris 1-methylethyl, triisopropylsilylacetylen, acmc-209qzk, ethynyltriisopropyl-silane
PubChem CID 2734682
Nombre IUPAC etinil-tri(propan-2-il)silano
SMILES CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 50°C to 52°C (0.6mmHg)
Nombre del producto químico o material Triisopropylsilylacetylene
Cantidad 5 g
Fórmula lineal [(CH3)2CH]3SiC≡CH
Número UN UN1993
Beilstein 3536241
Temperatura de inflamación 56°C (133°F)
Información de solubilidad Miscible with organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.38
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.4527
Densidad 0.813