Learn More
Triisopropilsilil-trifluorometanosulfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10257593 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10257593 50 g Frasco de vidrio 50 g
10207020 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10257593 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 250700500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80522-42-5 | C10H21F3O3SSi | 306.42 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80522-42-5
Fórmula molecular C10H21F3O3SSi
Peso molecular (g/mol) 306.42
Número MDL MFCD00009913
Clave InChI LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester
PubChem CID 2724529
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato de tril(propan-2-il)sililo
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate
Nombre de nota 97%
Color Marrón a marrón anaranjado
Densidad 1.1400g/mL
Temperatura de inflamación 100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3SO3Si(CH(CH3)2)3
Índice de refracción 1.4130 to 1.415
Cantidad 50 g
Fieser 13,11
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolyzes
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.42
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido