Learn More
Trifluorometanosulfonato de triisopropilsililo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494607 5 g 5 g
11404617 25 g 25 g
11414617 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21127.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80522-42-5 | C10H21F3O3SSi | 306.415 g/mol
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate is used as a reagent for the introduction of triisopropylsilyl(TIPS) group in organic synthesis. It is involved in the synthesis of 2-substituted benzothiopyran-4-ones and silyloxy acetylenes. As a protecting group in organic synthesis, it is utilized especially for the protection of primary amines. Furthermore, it plays an important role in Takahashi Taxol total synthesis or for chemical glycosylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trifluorometanosulfonato de triisopropilsililo se utiliza como reactivo para la introducción del grupo de triisopropilsililo (TIPS) en la síntesis orgánica. Participa en la síntesis de benzotiopiran-4-onas 2-sustituidas y sililoxi acetilenos. Como grupo protector en la síntesis orgánica, se utiliza especialmente para la protección de las aminas primarias. Además, desempeña un papel importante en la síntesis total de Takahashi Taxol o en las reacciones químicas de glicosilación.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Se hidroliza en agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80522-42-5
Fórmula molecular C10H21F3O3SSi
Peso molecular (g/mol) 306.415
Número MDL MFCD00009913
Clave InChI LHJCZOXMCGQVDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate, triisopropylsilyl triflate, triisopropylsilyltrifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid triisopropylsilyl ester, tips-otf, tips triflate, wacker silane ip3-triflate, triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, triisopropylsilyl-trifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, tris 1-methylethyl silyl ester
PubChem CID 2724529
Nombre IUPAC trifluorometanosulfonato de tril(propan-2-il)sililo
SMILES CC(C)[Si](C(C)C)(C(C)C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropylsilyl trifluoromethanesulfonate
Densidad 1.136
Punto de ebullición 45°C to 46°C (0.03 mmHg)
Temperatura de inflamación 100°C (212°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 3591541
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.42
Porcentaje de pureza 97%