Learn More
(Triisopropilsilil)acetileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571702 5 g Frasco de vidrio 5 g
10018981 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10571702 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368740050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89343-06-6 | C11H22Si | 182.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89343-06-6
Fórmula molecular C11H22Si
Peso molecular (g/mol) 182.38
Número MDL MFCD00075452
Clave InChI KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylsilyl acetylene, ethynyltriisopropylsilane, triisopropylsilylacetylene, ethynyltris propan-2-yl silane, ethynyl-tri propan-2-yl silane, silane, ethynyltris 1-methylethyl, triisopropylsilylacetylen, acmc-209qzk, ethynyltriisopropyl-silane
PubChem CID 2734682
Nombre IUPAC etinil-tri(propan-2-il)silano
SMILES CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Triisopropylsilyl)acetylene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8130g/mL
Punto de ebullición 50°C to 52°C (6.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]3SiC∽CH
Índice de refracción 1.4515 to 1.4535
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.813
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.38
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Triisopropylsilyl)acetylene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.