Learn More
Triisopropilsilanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triisopropylsilanol |
| CAS | 17877-23-5 |
| Fórmula molecular | C9 H22 O Si |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | hidroxi-tri(propan-2-il)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 174.356 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.144 |