Learn More
Triisopropilsilanol, TRC
Código de producto. 30420638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30420638 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30420638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2198681G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropylsilanol
CAS 17877-23-5
Fórmula molecular C9 H22 O Si
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
SMILES CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC hidroxi-tri(propan-2-il)silano
Peso molecular (g/mol) 174.356
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.144