Learn More
Triisopropilsilano, TRC
Código de producto. 30457045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457045 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30457045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT770330250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropylsilane
CAS 6485-79-6
Fórmula molecular C9H22Si
Cantidad 250 g
Sinónimo Tris(1-methylethyl)silane, Triisopropylhydrosilane
Fórmula InChI InChI=1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC tri(propan-2-il)silano
Peso molecular (g/mol) 158.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1491