Learn More
Triisopropilsilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triisopropylsilane |
| CAS | 6485-79-6 |
| Fórmula molecular | C9H22Si |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Tris(1-methylethyl)silane, Triisopropylhydrosilane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | tri(propan-2-il)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 158.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1491 |