Learn More
Triisopropilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742831 10 g Frasco de vidrio 10 g
10134650 50 g Frasco de vidrio 50 g
11925821 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214920100
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6485-79-6 | C9H22Si | 158.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6485-79-6
Fórmula molecular C9H22Si
Peso molecular (g/mol) 158.36
Número MDL MFCD00009657
Clave InChI YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
PubChem CID 6327611
Nombre IUPAC tri(propan-2-il)silicio
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropylsilane
Nombre de nota 98%
Densidad 0.7730g/mL
Punto de ebullición 84.0°C to 86.0°C (35.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CH]3SiH
Índice de refracción 1.4340 to 1.4360
Cantidad 10 g
Beilstein 04,IV,3907
Gravedad específica 0.773
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.36
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triisopropylsilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.