Learn More
Triisopropilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Triisopropylsilane is used as a protecting group in peptide synthesis and is also used as a reducing agent for the selective reduction of anomeric C-phenyl ketals. It is used in the selective silylation of primary hydroxyl groups without affecting the secondary hydroxyl group. It is used in the preparation of anti-1,2-diols catalyzed by a Ni(O) N-heterocyclic carbine complex with high diastereoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El triisopropilsilano se utiliza como grupo protector en la síntesis de péptidos y también se utiliza como agente reductor para la reducción selectiva de C-fenilacetales anoméricos. Se utiliza en la sililación selectiva de grupos hidroxilos primarios sin afectar al grupo hidroxilo secundario. Se utiliza en la preparación de anti-1,2-dioles catalizados por un complejo carbino N-heterocíclico de Ni(o) con alta diastereoselectividad.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 166°C |
| Nombre del producto químico o material | Triisopropylsilane |
| Cantidad | 25 g |
| Temperatura de inflamación | 35°C (95°F) |
| Olor | Mild |
| Índice de refracción | 1.434 |
| Densidad | 0.773 |
| Fórmula lineal | [(CH3)2CH]3SiH |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1733718 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Triisopropylsilane
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Triisopropylsilane