Learn More
Triisopropilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302157 5 g 5 g
11312157 25 g 25 g
11322157 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11302157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09585.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6485-79-6 | C9H22Si | 158.36 g/mol
Triisopropylsilane is used as a protecting group in peptide synthesis and is also used as a reducing agent for the selective reduction of anomeric C-phenyl ketals. It is used in the selective silylation of primary hydroxyl groups without affecting the secondary hydroxyl group. It is used in the preparation of anti-1,2-diols catalyzed by a Ni(O) N-heterocyclic carbine complex with high diastereoselectivity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El triisopropilsilano se utiliza como grupo protector en la síntesis de péptidos y también se utiliza como agente reductor para la reducción selectiva de C-fenilacetales anoméricos. Se utiliza en la sililación selectiva de grupos hidroxilos primarios sin afectar al grupo hidroxilo secundario. Se utiliza en la preparación de anti-1,2-dioles catalizados por un complejo carbino N-heterocíclico de Ni(o) con alta diastereoselectividad.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6485-79-6
Fórmula molecular C9H22Si
Peso molecular (g/mol) 158.36
Número MDL MFCD00009657
Clave InChI YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
PubChem CID 6327611
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Punto de ebullición 166°C
Nombre del producto químico o material Triisopropylsilane
Cantidad 5 g
Fórmula lineal [(CH3)2CH]3SiH
Número UN UN1993
Beilstein 1733718
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Información de solubilidad Immiscible with water.
Nombre IUPAC tris(propan-2-il)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.36
Porcentaje de pureza 98%
Olor Mild
Índice de refracción 1.434
Densidad 0.773
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.