Learn More
Triisopropilsilano, 98 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946161 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11946161 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11946161 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446171000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropylsilane
Nombre de nota AcroSeal
CAS 6485-79-6
Densidad 0.7730g/mL
Punto de ebullición 84°C to 86°C (35.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 37°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C9H22Si
Fórmula lineal [(CH3)2CH]3SiH
Índice de refracción 1.4340 to 1.436
Número MDL MFCD00009657
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.773
Sinónimo triisopropylsilane, tris propan-2-yl silane, triisopropyl silane, tri propan-2-yl silicon, tri-isopropylsilyl radical, triisopropylsilyl, tri-iso-propylsilane, ambotzrl-1102, pubchem12855
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Clave InChI YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)[SiH](C(C)C)C(C)C
Nombre IUPAC tris(propan-2-il)silano
Peso molecular (g/mol) 158.36
PubChem CID 6327611
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.36
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triisopropylsilane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.