Learn More
Fosfito de triisopropilo, TRC
Código de producto. 30454826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30454826 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30454826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8845105ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris(1-methylethoxy)phosphane
CAS 116-17-6
Fórmula molecular C9 H21 O3 P
Cantidad 5 mL
Sinónimo Tris(1-methylethoxy)phosphane, Phosphorous acid tris(1-methylethyl) ester, Phosphorous acid triisopropyl ester, Isopropyl phosphite, NSC 6516, Tri-2-propyl phosphite, Triisopropoxyphosphine, Triisopropyl phosphite, Tris(isopropyl) phosphite, Medronic acid Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21O3P/c1-7(2)10-13(11-8(3)4)12-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Nombre IUPAC fosfito tripropan-2-il
Peso molecular (g/mol) 208.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.1228