Learn More
Fosfito triisopropílico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915151 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915151 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10221153 5 g Frasco de vidrio 5 g
10784993 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10188992 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11915151 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 372380025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-17-6
Fórmula molecular C9H21O3P
Peso molecular (g/mol) 208.24
Clave InChI SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
PubChem CID 8304
Nombre IUPAC fosfito tripropan-2-il
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropyl phosphite
Densidad 0.9140g/mL
Punto de ebullición 94°C to 95°C (66.6 hPa)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [(CH3)2CHO]3P
Índice de refracción 1.4095 to 1.4115
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 01,363
Fieser 01,1229; 16,36
Gravedad específica 0.914
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido