Learn More
Fosfito de triisopropilo, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462298 250 mL 250 ml
11423910 100 mL 100 ml
11433910 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11462298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15247.AK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116-17-6
Fórmula molecular C9H21O3P
Peso molecular (g/mol) 208.238
Número MDL MFCD00008874
Clave InChI SJHCUXCOGGKFAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropyl phosphite, tri-2-propyl phosphite, phosphorous acid, tris 1-methylethyl ester, isopropyl phosphite, tri, triisopropoxyphosphine, phosphorous acid, triisopropyl ester, tri-2-propylphosphite, unii-rj7qu4yqun, triisopropylphosphite, tri-i-propylphosphite
PubChem CID 8304
Nombre IUPAC fosfito tripropan-2-il
SMILES CC(C)OP(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropyl phosphite
Densidad 0.908
Punto de ebullición 63°C to 64°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.411
Cantidad 250 mL
Número UN UN1993
Beilstein 1701528
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza ≥90%