Learn More
Fosfato triisopropilo, TRC
Código de producto. 30453432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453432 1 g -
30454167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30453432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7954161G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-02-0
Fórmula molecular C9 H21 O4 P
Peso molecular (g/mol) 224.23
Sinónimo Isopropyl phosphate ((C3H7O)3PO) (6CI,7CI), Phosphoric acid, triisopropyl ester (8CI), NSC 46370, NSC 62275, Triisopropoxyphosphine oxide, Triisopropyl phosphate
Nombre IUPAC Tripropano-2-ilfosfato
SMILES CC(C)OP(=O)(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropyl phosphate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21O4P/c1-7(2)11-14(10,12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1177