Learn More
Ortoformiato de triisopropilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401357 25 g 25 g
11411357 100 g 100 g
11421357 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24889.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4447-60-3
Fórmula molecular C10H22O3
Peso molecular (g/mol) 190.283
Número MDL MFCD00060628
Clave InChI FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropyl orthoformate, triisopropoxymethane, triisopropylorthoformate, propane, 2,2',2-methylidynetris oxy tris, 2-diisopropoxymethoxy propane, 2-di propan-2-yloxy methoxy propane, 2-bis propan-2-yloxy methoxy propane, orthoformic acid, triisopropyl ester, isopropyl orthoformate
PubChem CID 78191
Nombre IUPAC 2-[di(propan-2-iloxi)metoxi]propano
SMILES CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropyl orthoformate
Densidad 0.854
Punto de ebullición 64°C to 65°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.397
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza 97%