Learn More
Ortoformiato triisopropílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646184 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10646184 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10441691 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10646184 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325441000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 4447-60-3 | C10H22O3 | 190.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4447-60-3
Fórmula molecular C10H22O3
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD00060628
Clave InChI FPIVAWNGRDHRSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triisopropyl orthoformate, triisopropoxymethane, triisopropylorthoformate, propane, 2,2',2-methylidynetris oxy tris, 2-diisopropoxymethoxy propane, 2-di propan-2-yloxy methoxy propane, 2-bis propan-2-yloxy methoxy propane, orthoformic acid, triisopropyl ester, isopropyl orthoformate
PubChem CID 78191
Nombre IUPAC 2-[di(propan-2-iloxi)metoxi]propano
SMILES CC(C)OC(OC(C)C)OC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropyl orthoformate
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 64°C to 65°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC(OCH(CH3)2)3
Índice de refracción 1.3950 to 1.398
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido