Learn More
Borato de triisopropilo, TRC
Código de producto. 30451178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451178 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30451178 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79549025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triisopropyl Borate
CAS 5419-55-6
Fórmula molecular C9H21BO3
Cantidad 25 g
Sinónimo Boric Acid (H3BO3) Triisopropyl Ester, Isopropyl Borate, Boric Acid Triisopropyl Ester, Boron Isopropoxide, Boron Triisopropoxide, Isopropyl Borate ((C3H7O)3B), NSC 9779, Triisopropoxyborane, Triisopropoxyboron, Triisopropyl Borate, Triisopropyl Orthoborate, Tris(1-methylethyl) Borate, Trisisopropoxyborane
Fórmula InChI InChI=1S/C9H21BO3/c1-7(2)11-10(12-8(3)4)13-9(5)6/h7-9H,1-6H3
SMILES CC(C)OB(OC(C)C)OC(C)C
Nombre IUPAC tripropan-2-ilo borato
Peso molecular (g/mol) 188.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1584